Learn More
Potassium iodate concentrate, For 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15685220 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15685220
Marca: Honeywell-Fluka 381201EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare IKO3
Molecular Weight (g/mol) 214.00
Numero MDL MFCD00011406
InChI Key JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC Name potassium;iodate
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium iodate concentrate
CAS 5-6-7758
Quantità 1 Pc.
Formula lineare KIO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 214g/mol
Imballaggio Ampoule