Learn More
Potassium Iodate, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Iodate |
Punto di fusione | 560°C (literature) |
Colore | White |
pH | 5 to 8 (at 20°C) |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | KIO3 |
Numero UN | UN1479 |
Peso formulazione | 214g/mol |
Percent Purity | ≥98% |