Learn More
Potassium Iodate solution 0.016mol/L, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Iodate |
| Imballaggio | Bottle |
| CAS | 7758-05-6, 7732-18-5 |
| Formula molecolare | IKO3 |
| Concentrazione | 0.0167 to 0.0167 M |
| Sinonimo | potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat |
| InChI Key | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[O-][I](=O)=O |
| IUPAC Name | potassium iodate |
| Molecular Weight (g/mol) | 214.00 |
| Vedi altri risultati |