Learn More
Potassium iodide, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11374999
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374999 100 g 100g
11364999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374999 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 087627.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Potassium iodide is a simple iodide salt utilized as a fluorescence quenching agent which acts by collisional quenching of fluorescent substances by the iodide ion. It is also used in the isolation of single stranded DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
Numero MDL MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1330°C
Materiale o nome chimico Potassium iodide
Punto di fusione 681°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.677
Sensibilità Hygroscopic
Pressione del vapore 1mm Hg at 745°C
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis)
Densità 3.12
Informazioni di solubilità Soluble in water (145g/100ml at 25°C),alcohol (45.5mg/ml),methanol (125mg/ml),acetone (13.1mg/ml at 25°C),and ethanol (19.6mg/ml).
Peso formulazione 166.01