Learn More
Potassium iodide, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10124763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10124763 1 kg 1kg
10647381 500 g 500g
10297373 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10124763 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 418260010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    350.00€ / 1kg
    Risparmia 23.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Numero MDL MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1330.0°C
Materiale o nome chimico Potassium iodide
Punto di fusione 680.0°C
Nota nome granular
Colore White
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals or Granules
Quantità 1 kg
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (150°C, 6 hrs)
Imballaggio Glass bottle
Pressione del vapore 1mmHg at 745°C
Intervallo percentuale saggio 99+%
Densità 3.13
Formula lineare KI
Fieser 06,227; 11,440
Indice di Merck 15, 7764
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Molecular Weight (g/mol) 166
Peso formulazione 166
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.