Learn More
Thermo Scientific Chemicals Potassium iodide, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 12685057 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12685057 500 g 500g
12665057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12685057 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 447115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    256.00€ / 500g
    Risparmia 8.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1330.0°C
Materiale o nome chimico Potassium iodide
Punto di fusione 680.0°C
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare KI
Indice di Merck 15,7764
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Peso formulazione 166
Percent Purity 99%
Grado Biochemical