Specifica
| Punti di ebollizione | 1330.0°C |
| Materiale o nome chimico | Potassium iodide |
| Punto di fusione | 680.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Briquettes |
| Quantità | 500 g |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry) |
| Formula lineare | KI |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium iodide
- Pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.