Learn More
Potassium iodide, 99%, extra pure, briquettes
Codice prodotto. 10267523 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10267523 100 g Glass bottle 100g
10082610 500 g Glass bottle 500g
10551451 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
11964211 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10267523 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196731000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.15€
    46.70€ / 100g
    Risparmia 1.45€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1330.0°C
Materiale o nome chimico Potassium iodide
Punto di fusione 680.0°C
Colore White
Forma fisica Briquettes
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Formula lineare KI
Fieser 06,227; 11,44
Indice di Merck 15,7764
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Peso formulazione 166
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.