Learn More
Potassium iodide, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number p-7220824
427.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
7681-11-0
IK
166.00
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide
[K+].[I-]
7681-11-0
IK
166.00
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide
[K+].[I-]
Meets ACS Specifications
Punti di ebollizione 1330°C (1013 hPa)
Punto di fusione 686°C
pH 6.0 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio min. 99.0%
Perdita all'essiccatura max. 0.2% (at 150°C)
Densità 3.13 g/cm³ (20°C)