Learn More
Potassium Iodide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10386380 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10386380 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10386380 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/5880/60
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Punti di ebollizione 1330°C
Punto di fusione 680°C
CAS 7681-11-0
Colore White
pH 6 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare IK
Numero MDL 11405
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
IUPAC Name potassio; ioduro
Molecular Weight (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Peso formulazione 166g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1mmHg 745
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ioduro di potassio
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.