Descrizione
Potassium Iodide, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1330°C |
| Punto di fusione | 680°C |
| Colore | White |
| pH | 6 to 8 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Pressione del vapore | 1mmHg 745 |
| Peso formulazione | 166g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ioduro di potassio
- Pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.