Learn More
Potassium Iodide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11468772 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11468772 100 g 100g
10766491 250 g 250g
10489180 500 g 500g
10132060 1 kg 1kg
10409570 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11468772 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/5840/48
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Potassium Iodide, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
Numero MDL 11405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1330°C
Punto di fusione 680°C
Colore White
pH 6 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 166g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1mmHg 745
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ioduro di potassio
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.