Learn More
Potassium iodide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11336987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11336987 5 g 5g
11316987 25 g 25g
11326987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11336987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010842.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
It is both a source of iodide and a mild reducing agent. It is used as a component in the electrolyte of dye sensitized solar cells. In the field of synthetic organic chemistry, it is used in the preparation of alkyl or aryl iodo compounds. It is employed as a nucleophilic catalyst in the alkylations with alkyl bromide, chloride, tosylate and mesylate. In the presence of acid it forms hydroiodic acid, which is a strong reducing agent. It is useful in producing Lugol’s solution (or Lugol’s iodne) which finds many applications including starch testing, gram stains, and etching of gold surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
Numero MDL MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1330°C
Materiale o nome chimico Potassium iodide
Punto di fusione 681°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.677
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline powder
Pressione del vapore 1.33 hpa (1mm Hg) at 745°C
Intervallo percentuale saggio 99.998% (metals basis)
Densità 3.12
Informazioni di solubilità Soluble in water,and acetone. Slightly soluble in ether,and ammonia.
Peso formulazione 166.01
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide