Learn More
Potassium iodide, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Iodide |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | KI |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 166g/mol |
| Percent Purity | ≥99.5% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
| Pressione del vapore | 1mmHg (745°C) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium iodide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide