Learn More
Potassium Iodide, 10% Solution, Chem-Lab
Codice prodotto. 11945049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11945049 1 L 1L
11908454 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11945049 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.1126.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    38.90€ / 1L
    Risparmia 80.10€
    67% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Used in iodine isolation, in redox titrations and as a source of iodide in organic synthesis. Potassium Iodide, 10% Solution, Chem-Lab is a solution of 100g KI per liter used in laboratory applications (TMAR).
Potassium iodide is an ionic compound that has been used as a medication (particularly in response to exposure to radioactive iodine). It is a mild reducing agent that is easily oxidized. It is used in iodine isolation, in redox titrations and as a source of iodide in organic synthesis. It may also act as a nucleophilic catalyst for the alkylation of alkyl chlorides, bromides or mesylates.
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0 , 7732-18-5
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Quantità 1 L
Peso formulazione 166.01g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10%
Densità 1.07g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodide 10% solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide