Learn More
Potassium Iodide solution 1mol/L, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12913594 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12913594 1000 mL Glass Bottle 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12913594 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 274 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    182.00€ / 1000mL
    Risparmia 30.00€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Iodide
CAS 7681-11-0, 7732-18-5
Quantità 1000 mL
Formula molecolare IK
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
IUPAC Name potassium iodide
Molecular Weight (g/mol) 166.00
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M (1N)
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodide 1.000M (1N). Volumetric solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide