Learn More
Ioduro di potassio (granuli scorrevoli, bianchi), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10658393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10658393 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10658393 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP367500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Poly Bottle; 500g
Questo sale di potassio è utilizzato nei tamponi per applicazioni di biologia molecolare e di coltura cellulare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 1330°C
Materiale o nome chimico Potassium Iodide
Punto di fusione 680°C
CAS 7681-11-0
Colore Bianco
pH 6 to 8
Forma fisica Solido
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Formula molecolare IK
Indice di Merck 15, 7764
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
IUPAC Name potassio; ioduro
Molecular Weight (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Peso formulazione 166
Percent Purity ≥99.0%
Identificazione Pass Test
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 1mmHg at 745°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.