Learn More
Oxoid UK Potassium Lactate 50% 10x1mL 10 vials
Codice prodotto. 10484023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10484023 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10484023 Fornitore Oxoid UK N. del fornitore SR0037H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.65€
    69.70€ / pezzi 10
    Risparmia 14.95€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A solution for addtion to culture media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Country of Origin UK
Formato Box
Tipo di media Supplement
Product Type Media Supplement
Da utilizzare con (applicazione) Additive for Culture Media
Tipo di imballaggio 10 x 1 mL
Quantità 10/Pk.