Learn More
Potassium manganate
Codice prodotto. 11378308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Conditionnement
11378308 50 g 50g
11368308 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11378308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039506.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 10294-64-1 | K2MnO4 | 197.13 g/mol
It serves as an oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-64-1
Formula molecolare K2MnO4
Molecular Weight (g/mol) 197.13
Numero MDL MFCD00043089
InChI Key XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2
PubChem CID 160931
IUPAC Name dipotassium;dioxido(dioxo)manganese
SMILES [K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Spécification
Materiale o nome chimico Potassium manganate
Punto di fusione 190°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 197.13
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.