Learn More
Potassium methoxide, 90+%
Codice prodotto. 11347847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347847 50 g 50g
11337847 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014261.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 865-33-8 | CH3KO | 70.132 g/mol
Potassium methoxide is used as a chemical intermediate. It is also used in biodiesel production and in fuel additives. It acts as a catalyst for the preparation of methyl formate and an alkaline catalyst for dimethyl formamide. Further, it is used as versatile reagents in chemical reactions such as condensation, esterification, alkoxylation and etherification, Claisen condensation, Wolf-Kishner reduction and Stobbe reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-33-8
Formula molecolare CH3KO
Molecular Weight (g/mol) 70.132
Numero MDL MFCD00012416
InChI Key BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok
PubChem CID 23664618
IUPAC Name potassium;methanolate
SMILES C[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium methoxide
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio >90%
Informazioni di solubilità Soluble in methanol and ethanol.
Peso formulazione 70.14
Sensibilità Air and moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium methoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P420-Conservare lontano da altri materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, potassiumsalt