Learn More
Potassium molybdate, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 393235000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 13446-49-6 Peso : 0.50000kg
Quantità 500g
Codice prodotto. 12694987
  • 161.00€ / 500g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
13446-49-6
238.14
potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
dipotassium;dioxido(dioxo)molybdenum
K2MoO4
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
6093816
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Potassium molybdate
94% min
K2MoO4
potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
238.14
238.14
0.05% max
0.03% max
919.0°C
13446-49-6
K2MoO4
15,7768
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
dipotassium;dioxido(dioxo)molybdenum
6093816
95%
Glass bottle
0.05% max
500g
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Potassium molybdate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti