Learn More
Potassium nitrate, 99+%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 400.0°C |
| Materiale o nome chimico | Potassium nitrate |
| Punto di fusione | 334.0°C |
| Colore | White |
| pH | 5.5 to 8 (5% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Fine Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | KNO3 |
| Fieser | 05,561 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium nitrate
- Attenzione
- Solido comburente Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.