Learn More
Potassium Nitrate, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11490552 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Codice prodotto. 11490552
Marca: MP Biomedicals 0219142805
Identificatori chimici
CAS 7757-79-1
Formula molecolare KNO3
Molecular Weight (g/mol) 101.10
Numero MDL MFCD00011409
InChI Key FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC Name potassium nitrate
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Nitrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 kg
Peso formulazione 101.1
Grado Reagente ACS