Learn More
Potassium Nitrate, Technical, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10598440 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
Codice prodotto. 10598440
Marca: Fisher Chemical P/6040/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7757-79-1
Formula molecolare KNO3
Molecular Weight (g/mol) 101.10
Numero MDL MFCD00011409
InChI Key FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 400°C
Punto di fusione 334°C
Colore White
pH 6 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
IUPAC Name potassium nitrate
Peso formulazione 101.1g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.