Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Nitrite |
| Punto di fusione | 350°C |
| Quantità | 500 g |
| Numero UN | UN1488 |
| Peso formulazione | 85.1g/mol |
| Percent Purity | ≥96.0% |
| Grado | Reagente ACS |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Densità | 1.920g/cm3 |