Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium nitrite |
| Punto di fusione | 387.0°C |
| Nota nome | 96+% |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 96+% |
| Formula lineare | KNO2 |
| Fieser | 10,329 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium nitrite
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Solido comburente Categoria 2
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H301-Tossico se ingerito.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico