Learn More
Potassium nitrite, 97%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium nitrite |
| Punto di fusione | 387.0°C |
| Nota nome | Extra Pure |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | KNO2 |
| Indice di Merck | 15,777 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3 |
| IUPAC Name | potassium nitrite |
| Peso formulazione | 85.1 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium nitrite
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Solido comburente Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium nitrite