Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium nitrite |
| Punto di fusione | 387.0°C |
| Nota nome | Extra Pure |
| Quantità | 5 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | KNO2 |
| Indice di Merck | 15,777 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3 |
| IUPAC Name | potassium;nitrite |
| Peso formulazione | 85.1 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium nitrite
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Solido comburente Categoria 2
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H301-Tossico se ingerito.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico