Learn More
Potassium nitrite, 97%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Potassium nitrite is used as a food preservative, paint and coating additives and analytical reagent. It is used as a strong oxidizing agent as well as involved in the preparation of heat transfer salts. In addition, it is employed as corrosion inhibitors and anti-scaling agents.
Solubility
Soluble in water, alcohol and ammonia.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong reducing agents, powdered metals, combustible materials, cyanides, ammonium salts and strong acids.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium nitrite |
| Punto di fusione | 350°C (decomposition) |
| pH | 7.0 to 10.0 |
| Quantità | 100 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Densità | 1.915 |
| Numero UN | UN1488 |
| Indice di Merck | 14,7649 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,alcohol and ammonia. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium nitrite
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Solido comburente Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrite