Learn More
Potassium Nitrite, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10386430 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10386430 250 g Recipiente per polveri in plastica 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10386430 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/6162/50
Quantità Prezzo
16 96.54€ / 250g
1 112.16€ / 250g
4 101.63€ / 250g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
250g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 387°C
CAS 7758-09-0
Colore White
pH 7 to 10
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula molecolare KNO2
Numero MDL MFCD00011408
Sinonimo potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
InChI Key BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-]N=O
IUPAC Name potassium;nitrite
Molecular Weight (g/mol) 85.10
PubChem CID 516910
Peso formulazione 85.1g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium nitrite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico