Learn More
Potassium nitrite, meets analytical spec. of FCC, 97-100.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15651180 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Codice prodotto. 15651180 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1265450KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Meets analytical specification of FCC, 97-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium nitrite
Punto di fusione 350°C (decomposition)(literature)
Nota nome Meets analytical specification of FCC, 97-100.5%
CAS 7758-09-0
Quantità 50 kg
Intervallo percentuale saggio 97 to 100.5%
Formula molecolare KNO2
Formula lineare KNO2
Numero MDL MFCD00011408
Numero UN UN1488
Sinonimo potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
Informazioni di solubilità 0.35 parts Soluble in water, alcohol: slightly soluble
InChI Key BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-]N=O
IUPAC Name potassium;nitrite
Molecular Weight (g/mol) 85.10
PubChem CID 516910
Peso formulazione 85.1
Percent Purity 97 to 100.5%
Grado FCC
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 1.920 g/cm3