Learn More
Potassium Oxalate Monohydrate, 99%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15622210 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15622210 500 g Flacone in polietilene 500g
15612210 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15622210 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 223425500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6487-48-5
Formula molecolare C2H2K2O5
Molecular Weight (g/mol) 184.23
Numero MDL MFCD00150033
InChI Key QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
IUPAC Name dipotassium hydrate oxalate
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Oxalate Monohydrate
Quantità 500 g
Formula lineare (COOK)2 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3752576
Informazioni di solubilità 10% Soluble in water
Peso formulazione 184.23g/mol
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene