Learn More
Potassium oxalate monohydrate, Solstice
Codice prodotto. 15645970
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15645970 1 kg 1kg
15655970 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15645970 Fornitore Fluka N. del fornitore 604251KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
Purum p.a.,≥99.0% (RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6487-48-5
Formula molecolare C2H2K2O5
Molecular Weight (g/mol) 184.23
Numero MDL MFCD00150033
InChI Key QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
IUPAC Name dipotassium;oxalate;hydrate
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium oxalate monohydrate
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare (COOK)2 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3752576
Peso formulazione 184.23g/mol
Percent Purity ≥99% (RT)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium oxalate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate-1-hydrate