Learn More
Potassium oxalate monohydrate, Puriss., ≥99%, Honeywell
Codice prodotto. 15692740 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 kg
Imballaggio:
Fiberboard Box
Dimensione della confezione:
50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15692740 50 kg Fiberboard Box 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15692740 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 2541350KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium oxalate monohydrate
Nota nome Puriss., ≥99%
CAS 6487-48-5
Quantità 50 kg
Formula molecolare C2H2K2O5
Numero MDL MFCD00150033
Beilstein 3752576
Sinonimo potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
InChI Key QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC Name dipotassium hydrate oxalate
Molecular Weight (g/mol) 184.23
PubChem CID 2724193
Percent Purity >99%
Grado puriss.
Imballaggio Fiberboard Box