Learn More
Potassium oxonate, MedChemExpress
Descrizione
Potassium oxonate is an inhibitor of uricase, inhibits the phosphorylation of 5-FU to 5-fluorouridine-5'-monophosphate catalyzed by pyrimidine phosphoribosyl-transferase in a different manner from allopurinol in cell-free extracts and intact cells in vitro.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium oxonate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 2207-75-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C4H2KN3O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinonimo | Potassium azaorotate Potassium otastat |
| Informazioni di solubilità | H2O : 5 mg/mL (25.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only