Learn More
Potassium p-Nitrophenyl Sulphate, TRC
Codice prodotto. 30008222
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008222 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30008222 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP69525050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
CAS 6217-68-1
Formula molecolare C6 H4 N O6 S . K
Quantità 50 mg
Sinonimo 4-Nitrophenyl sulfate potassium, Sulfuric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, potassium salt (1:1) (ACI), Phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate (ester), potassium salt (8CI), Phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate, potassium salt (6CI, 7CI), Sulfuric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, potassium salt (9CI), Potassium 4-nitrophenyl sulfate, Potassium p-nitrophenyl sulfate
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1
IUPAC Name potassium;(4-nitrophenyl) sulfate
Molecular Weight (g/mol) 257.26
Peso formulazione 256.9396