Learn More
Potassium Perchlorate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10244300 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10244300 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10244300 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/6400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Punto di fusione 400°C
CAS 7778-74-7
Colore White
pH 5.0 to 7.0
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare ClKO4
Numero MDL MFCD00011362
Sinonimo potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
InChI Key YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC Name potassium;perchlorate
Molecular Weight (g/mol) 138.54
PubChem CID 516900
Peso formulazione 138.55g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica