Learn More
Thermo Scientific Chemicals Potassium permanganate, 98%, extra pure
Codice prodotto. 10593751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
5kg
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10593751
Marca: Thermo Scientific Chemicals 196752500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7722-64-7 | KMnO4 | 158.032 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-64-7
Formula molecolare KMnO4
Numero MDL MFCD00011364
InChI Key VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium permanganate
Nota nome 98%
Colore Brown to Black
Forma fisica Lustrous Crystalline Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare KMnO4
Fieser 01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
Indice di Merck 15, 7776
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
IUPAC Name potassium;permanganate
Molecular Weight (g/mol) 158.032
Peso formulazione 158.04
Percent Purity ≥97.5%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium permanganate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.