Learn More
Thermo Scientific Chemicals Potassium permanganate, ACS reagent, low in mercur
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100 GR
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium permanganate |
| Punto di fusione | 240.0°C |
| CAS | 7722-64-7 |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | KMnO4 |
| Indice di Merck | 15, 7776 |
| Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: 64 g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in acetone and methanol |
| InChI Key | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O |
| IUPAC Name | potassium manganesoylolate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium permanganate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Solido comburente Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.