Learn More
Potassium Permanganate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Glass Jar
Plastic keg
Specifica
Punto di fusione | 240°C |
Colore | Brown |
pH | 8 |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 250 g |
Peso formulazione | 158.04g/mol |
Imballaggio | Glass Jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium permanganate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.