Learn More
Potassium peroxomonosulfate, extra pure, min. 4.5% active oxygen
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium peroxomonosulfate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Granular Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Formula lineare | KHSO4·K2SO4 |
| Fieser | 01,952; 12,413; 16,285 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 298g/L (20°C). |
| Peso formulazione | 614.78 |
| Percent Purity | ≥4.5% (active oxygen) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium peroxomonosulfate compound, min. 4.5% active oxygen
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.