Learn More
Potassium peroxomonosulfate, extra pure, min. 4.5% active oxygen
Codice prodotto. 10783401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10783401 1 kg Glass bottle 1kg
10348490 100 g Glass bottle 100g
15244684 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10783401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211360010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 70693-62-8 | H3K5O18S4 | 614.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70693-62-8 , 10058-23-8 , 7778-80-5 , 7646-93-7
Formula molecolare H3K5O18S4
Molecular Weight (g/mol) 614.78
Numero MDL MFCD00040551
InChI Key HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo Oxone, Potassium Monopersulfate
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium peroxomonosulfate
Colore White
Forma fisica Granular Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare KHSO4·K2SO4
Fieser 01,952; 12,413; 16,285
Informazioni di solubilità Solubility in water: 298g/L (20°C).
Peso formulazione 614.78
Percent Purity ≥4.5% (active oxygen)
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium peroxomonosulfate compound, min. 4.5% active oxygen
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.