Description
- Suitable for Phosphate and Mercury Determinations
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium Persulfate |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 270.32 |
| Percent Purity | 99.5% |
| Grado | BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent |
| Imballaggio | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Gravità specifica | 1L = 2.48kg |