Learn More
Potassium Persulfate, TRC
Codice prodotto. 30422928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422928 1 g -
30412595 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30422928 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP6982201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-21-1
Formula molecolare K2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 270.32
Sinonimo Anthion, Dipotassium peroxodisulfate, Dipotassium peroxydisulfate, Dipotassium persulfate, F 210 Hygisept, Potassium dipersulfate, Potassium peroxydisulfate, Potassium peroxydisulfate (K2(S2O8)), Potassium Peroxydisulphate, Potassium persulfate, Virkon S
IUPAC Name dipotassium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Persulfate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Peso formulazione 269.8309