Learn More
Potassium Phenolate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Phenolate |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O.K/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 131.9977 |