Learn More
Potassium Phosphate Dibasic,≥99% (T), puriss. p.a., ACS reagent, Solstice
Codice prodotto. 15665960
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15665960 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15665960 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 603561KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    86.78€ / 1kg
    Risparmia 77.22€
    47% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS Reagent, anhydrous,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate dibasic
CAS 11-4-7758
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula molecolare HK2O4P
Formula lineare K2HPO4
Numero MDL MFCD00011383
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI Key ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC Name dipotassio; idrogenoortofosfato
Molecular Weight (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Peso formulazione 174.18g/mol
Percent Purity ≥99% (T)
Grado ACS