Learn More
Potassium Phosphate Dibasic (Fine White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10468153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10468153 1 kg Flacone in polietilene 1kg
10677623 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10468153 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP3631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    43.30€ / 1kg
    Risparmia 10.70€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 11-4-7758 | Molecular Formula: HK2O4P | Molecular Weight: 174.17 g/mol
Potassium Phosphate Dibasic (Fine White Crystalline Powder)
Questo sale di potassio è utilizzato nei tamponi per applicazioni di biologia molecolare e di coltura cellulare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11-4-7758
Formula molecolare HK2O4P
Molecular Weight (g/mol) 174.17
InChI Key ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC Name dipotassio; idrogenoortofosfato
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Phosphate Dibasic
Punto di fusione 340°C
Colore White
pH 8.5 to 9.6
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Identificazione Pass Test
Perdita all'essiccatura 1.0% max.
Imballaggio Flacone in polietilene
Intervallo percentuale saggio ≥98.0 %
Informazioni di decomposizione >180°C
Indice di Merck 15, 7779
Peso formulazione 174.18
Percent Purity ≥98.0%