Learn More
Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15635960 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15635960 250 g Flacone in polietilene 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15635960 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 60349250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a.,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate dibasic trihydrate
CAS 16788-57-1
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula molecolare H7K2O7P
Formula lineare K2HPO4 · 3H2O
Numero MDL MFCD00149926
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
InChI Key XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name dipotassium trihydrate hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 228.22
PubChem CID 16217523
Peso formulazione 228.22g/mol
Percent Purity ≥99.0% (T)
Imballaggio Flacone in polietilene