Learn More
Potassium Phosphate Dibasic, (White crystalline powder/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Phosphate Dibasic |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 174.2 |
| Percent Purity | 99.52% |
| Grado | Reagente ACS |