Learn More
Thermo Scientific Chemicals Potassium phosphate, monobasic, 99+%, for biochemistry
66.02 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium phosphate, monobasic |
Punto di fusione | 253.0°C |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Formula lineare | KH2PO4 |
Indice di Merck | 15,778 |
Informazioni di solubilità | (10% in water) Clear colorless |
IUPAC Name | potassium dihydrogen phosphate |
Peso formulazione | 136.09 |
Percent Purity | ≥99% |